Tisk…
3-Amino-2,6-dimethylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Dimethylpyridin-3-amine
OR9514-100G OR9514-25G OR9514-5G
APOSOR9514-100GEA 4630 CZK
APOSOR9514-100G APOSOR9514-25G APOSOR9514-5G
3-Amino-2,6-dimethylpyridine 98%
3-Amino-2,6-dimethylpyridine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Bod varu: 230 °C
Bod tání: 121…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646409
CAS číslo: 3430-33-9
EINECS: 222-332-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III