Tisk…
3-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951396-1G OR951396-250MG
APOSOR951396-1GEA 4830 CZK
APOSOR951396-1G APOSOR951396-250MG
3-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 95%
3-(2-Aminoethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₉H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16495888
CAS číslo: 120351-94-2