Tisk…
6-Chloropyridazine-3-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951394-1G
APOSOR951394-1GEA 1950 CZK
APOSOR951394-1G
6-Chloropyridazine-3-carbonitrile 98%
6-Chloropyridazine-3-carbonitrile
Vzorec: C₅H₂ClN₃
MW: 139,5400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835352
CAS číslo: 35857-89-7