Tisk…
2-Amino[1,8]naphthyridine-3-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951392-1G OR951392-5G
APOSOR951392-1GEA 6420 CZK
APOSOR951392-1G APOSOR951392-5G
2-Amino[1,8]naphthyridine-3-carbonitrile 98%
2-Amino[1,8]naphthyridine-3-carbonitrile
Vzorec: C₉H₆N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659014
CAS číslo: 15935-95-2