Tisk…
Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate
OR951387-1G OR951387-5G
APOSOR951387-1GEA 1620 CZK
APOSOR951387-1G APOSOR951387-5G
Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate 97%
Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08692534
CAS číslo: 177478-49-8