Phenyl(pyridin-4-yl)methanamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951385-100MG
OR951385-1G
OR951385-250MG
APOSOR951385-100MGEA
1370
CZK
APOSOR951385-100MG
APOSOR951385-1G
APOSOR951385-250MG
Phenyl(pyridin-4-yl)methanamine 98%
Phenyl(pyridin-4-yl)methanamine
Vzorec:
C₁₂H₁₂N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06589768 CAS číslo: 58088-57-6 |