Tisk…
4-Ethylthiobenzamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951373-1G OR951373-250MG
APOSOR951373-1GEA 12400 CZK
APOSOR951373-1G APOSOR951373-250MG
4-Ethylthiobenzamide 95%
4-Ethylthiobenzamide
Vzorec: C₉H₁₁NS
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 57774-76-2