Tisk…
2-Chloro-N-(2-hydroxypyridin-3-yl)acetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951370-1G OR951370-250MG
APOSOR951370-1GEA 11580 CZK
APOSOR951370-1G APOSOR951370-250MG
2-Chloro-N-(2-hydroxypyridin-3-yl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(2-hydroxypyridin-3-yl)acetamide
Vzorec: C₇H₇ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12922757
CAS číslo: 112777-30-7