Tisk…
3-Hydroxy-ɑ-methylbenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951348-25G OR951348-5G
APOSOR951348-25GEA 3610 CZK
APOSOR951348-25G APOSOR951348-5G
3-Hydroxy-ɑ-methylbenzyl alcohol 98%
3-Hydroxy-alpha-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00238621
CAS číslo: 2415-09-0