Tisk…
2-(Methanesulphonylamino)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951327-1G OR951327-25G OR951327-5G
APOSOR951327-1GEA 4140 CZK
APOSOR951327-1G APOSOR951327-25G APOSOR951327-5G
2-(Methanesulphonylamino)benzonitrile 98%
2-(Methanesulphonylamino)benzonitrile
Vzorec: C₈H₈N₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00590384
CAS číslo: 50790-29-9