Tisk…
2-Cyanobenzoic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR951322-25G OR951322-5G
APOSOR951322-25GEA 5200 CZK
APOSOR951322-25G APOSOR951322-5G
2-Cyanobenzoic acid 96%
2-Cyanobenzoic acid
Vzorec: C₈H₅NO₂
Bod tání: 212 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045796
CAS číslo: 3839-22-3