Tisk…
2-(2-Chlorophenyl)ethanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951312-100G OR951312-25G
APOSOR951312-100GEA 8700 CZK
APOSOR951312-100G APOSOR951312-25G
2-(2-Chlorophenyl)ethanol 98%
2-(2-Chlorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₉ClO
MW: 156.61
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002888
CAS číslo: 19819-95-5