Tisk…
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2,3-Dichlorophenylacetate, Methyl (2,3-dichlorophenyl)acetate
OR951268-25G OR951268-5G OR951268-100G
APOSOR951268-25GEA 6390 CZK
APOSOR951268-25G APOSOR951268-5G APOSOR951268-100G
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester 98%
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester
Vzorec: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112743
CAS číslo: 10328-87-7