Tisk…
1-Pyridin-2-ylpropan-1-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951266-1G OR951266-5G
APOSOR951266-1GEA 3380 CZK
APOSOR951266-1G APOSOR951266-5G
1-Pyridin-2-ylpropan-1-one 97%
1-Pyridin-2-ylpropan-1-one
Vzorec: C₈H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023486
CAS číslo: 3238-55-9