Tisk…
2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951214-1G OR951214-5G
APOSOR951214-1GEA 827 CZK
APOSOR951214-1G APOSOR951214-5G
2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95%
2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08271842
CAS číslo: 70639-77-9