Tisk…
N-(2-Hydroxypyridin-3-yl)acetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951209-1G OR951209-250MG
APOSOR951209-1GEA 11580 CZK
APOSOR951209-1G APOSOR951209-250MG
N-(2-Hydroxypyridin-3-yl)acetamide 95%
N-(2-Hydroxypyridin-3-yl)acetamide
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12922754
CAS číslo: 76349-07-0