4-Methyl-5-pyridin-4-yl-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR9512-1G
OR9512-500MG
OR9512-250MG
APOSOR9512-1GEA
3310
CZK
APOSOR9512-1G
APOSOR9512-500MG
APOSOR9512-250MG
4-Methyl-5-pyridin-4-yl-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol
4-Methyl-5-pyridin-4-yl-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol
Vzorec:
C₈H₈N₄S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00112607 CAS číslo: 3652-32-2 |