Tisk…
3-(3-Methylphenoxy)propionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951180-1G OR951180-5G
APOSOR951180-1GEA 4570 CZK
APOSOR951180-1G APOSOR951180-5G
3-(3-Methylphenoxy)propionic acid 98%
3-(3-Methylphenoxy)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00642411
CAS číslo: 25173-36-8