Tisk…
2-Chloro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951163-1G OR951163-250MG
APOSOR951163-1GEA 21490 CZK
APOSOR951163-1G APOSOR951163-250MG
2-Chloro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone 95%
2-Chloro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Vzorec: C₇H₈ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06357821
CAS číslo: 23694-02-2