Tisk…
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR951137-1G OR951137-5G
APOSOR951137-1GEA 6120 CZK
APOSOR951137-1G APOSOR951137-5G
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 95%
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂S
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00990415
CAS číslo: 59020-44-9