Tisk…
4-Methyl-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951085-1G OR951085-250MG OR951085-5G
APOSOR951085-1GEA 3740 CZK
APOSOR951085-1G APOSOR951085-250MG APOSOR951085-5G
4-Methyl-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid 95%
4-Methyl-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09751735
CAS číslo: 673487-32-6