Tisk…
2-(2-Cyanophenoxy)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Cyanophenoxy)acetic Acid
OR951075-1G OR951075-25G OR951075-5G
APOSOR951075-1GEA 622 CZK
APOSOR951075-1G APOSOR951075-25G APOSOR951075-5G
2-(2-Cyanophenoxy)acetic acid 98%
2-(2-Cyanophenoxy)acetic acid
Vzorec: C₉H₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02257373
CAS číslo: 6574-95-4