Tisk…
1,5-Naphthyridin-4-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951046-1G OR951046-250MG
APOSOR951046-1GEA 6290 CZK
APOSOR951046-1G APOSOR951046-250MG
1,5-Naphthyridin-4-ol 95%
1,5-Naphthyridin-4-ol
Vzorec: C₈H₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234402
CAS číslo: 5423-54-1