Tisk…
3-(3-Aminopropoxy)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951031-1G OR951031-250MG
APOSOR951031-1GEA 8040 CZK
APOSOR951031-1G APOSOR951031-250MG
3-(3-Aminopropoxy)benzonitrile 95%
3-(3-Aminopropoxy)benzonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16495891
CAS číslo: 785760-03-4