Tisk…
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951015-1G OR951015-5G
APOSOR951015-1GEA 3940 CZK
APOSOR951015-1G APOSOR951015-5G
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone 97%
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
Vzorec: C₁₃H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044816
CAS číslo: 25115-74-6