Tisk…
4-Chloronicotinamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloropyridine-3-carboxamide
OR951010-1G OR951010-5G
APOSOR951010-1GEA 6020 CZK
APOSOR951010-1G APOSOR951010-5G
4-Chloronicotinamide 97%
4-Chloronicotinamide
Vzorec: C₆H₅ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 7418-70-4