Tisk…
1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950986-1G OR950986-5G
APOSOR950986-1GEA 0 CZK
APOSOR950986-1G APOSOR950986-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02090833
CAS číslo: 400755-43-3