4-Chloro-2-methylpyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950972-25G
APOSOR950972-25GEA
4400
CZK
APOSOR950972-25G
4-Chloro-2-methylpyrimidine 98%
4-Chloro-2-methylpyrimidine
Vzorec:
C₅H₅ClN₂ MW: 128,5596 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00234069 CAS číslo: 4994-86-9 |