4-Chloro-2-methylbenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950969-100G
OR950969-25G
APOSOR950969-100GEA
18580
CZK
APOSOR950969-100G
APOSOR950969-25G
4-Chloro-2-methylbenzaldehyde 98%
4-Chloro-2-methylbenzaldehyde
Vzorec:
C₈H₇ClO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02261735 CAS číslo: 40137-29-9 |