Tisk…
4-Bromo-6-methylpyrimidine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950939-1G OR950939-250MG
APOSOR950939-1GEA 3870 CZK
APOSOR950939-1G APOSOR950939-250MG
4-Bromo-6-methylpyrimidine 96%
4-Bromo-6-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234065
CAS číslo: 69543-98-2