Tisk…
Ethyl-5-pyrimidinecarboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl pyrimidine-5-carboxylate
OR950934-25G OR950934-5G
APOSOR950934-25GEA 8830 CZK
APOSOR950934-25G APOSOR950934-5G
Ethyl-5-pyrimidinecarboxylate 98%
Ethyl-5-pyrimidinecarboxylate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,153 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094043
CAS číslo: 40929-50-8