Tisk…
Phenyl propionate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950919-25G OR950919-5G
APOSOR950919-25GEA 3410 CZK
APOSOR950919-25G APOSOR950919-5G
Phenyl propionate 95%
Phenyl propionate
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Bod varu: 211 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053765
CAS číslo: 637-27-4