Tisk…
3-Amino-1-adamantanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9509-100G OR9509-25G OR9509-5G OR9509-500G
APOSOR9509-100GEA 705 CZK
APOSOR9509-100G APOSOR9509-25G APOSOR9509-5G APOSOR9509-500G
3-Amino-1-adamantanol
3-Amino-1-adamantanol
Vzorec: C₁₀H₁₇NO
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01821204
CAS číslo: 702-82-9