Tisk…
2,2'-Bipyridine-6,6'-diol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950887-1G OR950887-250MG
APOSOR950887-1GEA 1620 CZK
APOSOR950887-1G APOSOR950887-250MG
2,2'-Bipyridine-6,6'-diol 95%
2,2'-Bipyridine-6,6'-diol
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13194839
CAS číslo: 103505-54-0