Tisk…
4-Phenylmorpholin-3-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950870-5G
APOSOR950870-5GEA 3440 CZK
APOSOR950870-5G
4-Phenylmorpholin-3-one 95%
4-Phenylmorpholin-3-one
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00624822
CAS číslo: 29518-11-4