Tisk…
6-tert-Butyl-m-cresol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950844-25G OR950844-100G OR950844-500G
APOSOR950844-25GEA 0 CZK
APOSOR950844-25G APOSOR950844-100G APOSOR950844-500G
6-tert-Butyl-m-cresol 95%
6-tert-Butyl-m-cresol
Vzorec: C₁₁H₁₆O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002308
CAS číslo: 88-60-8