Tisk…
1-(2-Dimethylaminoethyl)-4-methylpiperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950768-25G OR950768-500G
APOSOR950768-25GEA 3740 CZK
APOSOR950768-25G APOSOR950768-500G
1-(2-Dimethylaminoethyl)-4-methylpiperazine 95%
1-(2-Dimethylaminoethyl)-4-methylpiperazine
Vzorec: C₉H₂₁N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059773
CAS číslo: 104-19-8