Tisk…
2-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-DL-phenylalanine
OR950694-1G OR950694-25G OR950694-5G
APOSOR950694-1GEA 744 CZK
APOSOR950694-1G APOSOR950694-25G APOSOR950694-5G
2-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid 97%
2-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05227937
CAS číslo: 5472-70-8