Tisk…
p-Tolyldiethanolamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950575-100G OR950575-1KG OR950575-500G
APOSOR950575-100GEA 1660 CZK
APOSOR950575-100G APOSOR950575-1KG APOSOR950575-500G
p-Tolyldiethanolamine 95%
p-Tolyldiethanolamine
Vzorec: C₁₁H₁₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020580
CAS číslo: 3077-12-1