Tisk…
(1-Aminocyclohexyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950533-1G OR950533-5G
APOSOR950533-1GEA 1780 CZK
APOSOR950533-1G APOSOR950533-5G
(1-Aminocyclohexyl)acetic acid 97%
(1-Aminocyclohexyl)acetic acid
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258116
CAS číslo: 37631-92-8