Tisk…
1,2-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950518-1G OR950518-250MG
APOSOR950518-1GEA 2070 CZK
APOSOR950518-1G APOSOR950518-250MG
1,2-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95%
1,2-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19230065
CAS číslo: 89776-57-8