4-Nitro-D-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
H-D-Phe(4-NO2)-OH, H-D-Phe(4-NO₂)-OH
OR9505-100G
OR9505-25G
OR9505-5G
APOSOR9505-100GEA
2730
CZK
APOSOR9505-100G
APOSOR9505-25G
APOSOR9505-5G
4-Nitro-D-phenylalanine
4-Nitro-D-phenylalanine
Vzorec:
C₉H₁₀N₂O₄ MW: 210,19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066016 CAS číslo: 56613-61-7 EINECS: 213-446-8 |