Diisopropyl fumarate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Fumaric Acid Diisopropyl Ester
OR950492-1G
OR950492-5G
APOSOR950492-1GEA
622
CZK
APOSOR950492-1G
APOSOR950492-5G
Diisopropyl fumarate 98%
Diisopropyl fumarate
Vzorec:
C₁₀H₁₆O₄ MW: 200.23 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00545172 CAS číslo: 7283-70-7 |