Tisk…
3-(4-Chlorophenyl)propylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950426-1G OR950426-250MG
APOSOR950426-1GEA 5590 CZK
APOSOR950426-1G APOSOR950426-250MG
3-(4-Chlorophenyl)propylamine 95%
3-(4-Chlorophenyl)propylamine
Vzorec: C₉H₁₂ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06212968
CAS číslo: 18655-50-0