Tisk…
Ethyl-2-amino-4-methylpentanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950312-100G OR950312-25G
APOSOR950312-100GEA 7440 CZK
APOSOR950312-100G APOSOR950312-25G
Ethyl-2-amino-4-methylpentanoate 95%
Ethyl-2-amino-4-methylpentanoate
Vzorec: C₈H₁₇NO₂
MW: 159,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00987966
CAS číslo: 2899-43-6