Tisk…
2-Benzyl-1,3-dioxolane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950264-25G OR950264-5G
APOSOR950264-25GEA 5790 CZK
APOSOR950264-25G APOSOR950264-5G
2-Benzyl-1,3-dioxolane 95%
2-Benzyl-1,3-dioxolane
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003215
CAS číslo: 101-49-5