Tisk…
N-Methyl-N-(thien-3-ylmethyl)amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methyl-3-Thiophenemethanamine
OR950245-1G OR950245-250MG
APOSOR950245-1GEA 5530 CZK
APOSOR950245-1G APOSOR950245-250MG
N-Methyl-N-(thien-3-ylmethyl)amine 95%
N-Methyl-N-(thien-3-ylmethyl)amine
Vzorec: C₆H₉NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04536653
CAS číslo: 210552-07-1