3,6-Dimethyl-4-octyne-3,6-diol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3,6-Dihydroxy-3,6-dimethyl-4-octyne
OR950160-25G
OR950160-100G
OR950160-500G
OR950160-5G
APOSOR950160-25GEA
3310
CZK
APOSOR950160-25G
APOSOR950160-100G
APOSOR950160-500G
APOSOR950160-5G
3,6-Dimethyl-4-octyne-3,6-diol 95%
3,6-Dimethyl-4-octyne-3,6-diol
Vzorec:
C₁₀H₁₈O₂ MW: 170,25 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004480 CAS číslo: 78-66-0 |