Tisk…
3-Ethyl-3-methylglutarimide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Bemegride, 4-Ethyl-4-methylpiperidine-2,6-dione
OR950148-5G
APOSOR950148-5GEA 6050 CZK
APOSOR950148-5G
3-Ethyl-3-methylglutarimide 95%
3-Ethyl-3-methylglutarimide
Vzorec: C₈H₁₃NO₂
MW: 155,20 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006673
CAS číslo: 64-65-3