Tisk…
2-Methyl-2-hexenoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950127-10G OR950127-5G
APOSOR950127-10GEA 7280 CZK
APOSOR950127-10G APOSOR950127-5G
2-Methyl-2-hexenoic acid 95%
2-Methyl-2-hexenoic acid
Vzorec: C₇H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015855
CAS číslo: 28897-58-7
UN: 3265
ADR: 8,III